2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
PC8968-10G PC8968-1G PC8968-5G
APOSPC8968-10GEA 96.4 EUR
APOSPC8968-10G APOSPC8968-1G APOSPC8968-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862019
CAS nummer: 505084-58-2