6-(Trifluoromethyl)picolinic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC8969-1G
PC8969-250MG
PC8969-5G
PC8969-25G
APOSPC8969-1GEA
22
EUR
APOSPC8969-1G
APOSPC8969-250MG
APOSPC8969-5G
APOSPC8969-25G
6-(Trifluoromethyl)picolinic acid 98%
6-(Trifluoromethyl)picolinic acid
Formule:
C₇H₄F₃NO₂ Smeltpunt: 154…158 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD02180819 CAS nummer: 131747-42-7 |