1-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8978-1G PC8978-10MG PC8978-50MG PC8978-100MG PC8978-250MG PC8978-500MG
APOSPC8978-1GEA 277 EUR
APOSPC8978-1G APOSPC8978-10MG APOSPC8978-50MG APOSPC8978-100MG APOSPC8978-250MG APOSPC8978-500MG
1-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid
1-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08235221
CAS nummer: 582325-39-1