4-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8981-1G PC8981-250MG PC8981-5G
APOSPC8981-1GEA 101 EUR
APOSPC8981-1G APOSPC8981-250MG APOSPC8981-5G
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃F₃IN
Smeltpunt: 24…26 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08234939
CAS nummer: 590371-73-6