3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanenitrile
PC8987-1G PC8987-250MG
APOSPC8987-1GEA 238 EUR
APOSPC8987-1G APOSPC8987-250MG
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile 95%
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile
Formule: C₁₀H₈F₃N
Kookpunt: 86 °C/0,3mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973009
CAS nummer: 95096-06-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III