2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Hydrazinyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC8988-100MG PC8988-1G PC8988-250MG
APOSPC8988-100MGEA 38 EUR
APOSPC8988-100MG APOSPC8988-1G APOSPC8988-250MG
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₆F₃N₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08056340
CAS nummer: 89570-84-3