2-Hydrazino-6-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8991-1G PC8991-250MG PC8991-5G
APOSPC8991-1GEA 164 EUR
APOSPC8991-1G APOSPC8991-250MG APOSPC8991-5G
2-Hydrazino-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Hydrazino-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₆F₃N₃
MW: 177.13 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00067866
CAS nummer: 94239-06-2