2-Fluoro-4-methylanisole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC900018-1G
PC900018-5G
APOSPC900018-1GEA
139
EUR
APOSPC900018-1G
APOSPC900018-5G
2-Fluoro-4-methylanisole 95%
2-Fluoro-4-methylanisole
Formule:
C₈H₉FO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00060270 CAS nummer: 399-55-3 |