3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-carboximidamide hydrochloride, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylamidine hydrochloride
PC9005-10G PC9005-1G
APOSPC9005-10GEA 476 EUR
APOSPC9005-10G APOSPC9005-1G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride 95+%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride
Formule: C₉H₇ClF₆N₂
Smeltpunt: 122…124 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00276604
CAS nummer: 97603-94-6