2-Chloro-5-fluoroisonicotinaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC900544-1G PC900544-250MG
APOSPC900544-1GEA 190 EUR
APOSPC900544-1G APOSPC900544-250MG
2-Chloro-5-fluoroisonicotinaldehyde 98%
2-Chloro-5-fluoroisonicotinaldehyde
Formule: C₆H₃ClFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972411
CAS nummer: 884494-54-6