3-Bromo-5-fluoropyridine-N-oxide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC900555-1G PC900555-5G
APOSPC900555-1GEA 191 EUR
APOSPC900555-1G APOSPC900555-5G
3-Bromo-5-fluoropyridine-N-oxide 98%
3-Bromo-5-fluoropyridine-N-oxide
Formule: C₅H₃BrFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16036155
CAS nummer: 1221793-60-7