6-Fluoro-2-methoxyquinoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC900559-1G PC900559-5G
APOSPC900559-1GEA 146 EUR
APOSPC900559-1G APOSPC900559-5G
6-Fluoro-2-methoxyquinoline 98%
6-Fluoro-2-methoxyquinoline
Formule: C₁₀H₈FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16295129
CAS nummer: 1226808-76-9