1-(5-Fluoropyridin-2-yl)piperidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC900591-1G PC900591-5G
APOSPC900591-1GEA 146 EUR
APOSPC900591-1G APOSPC900591-5G
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)piperidine 98%
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)piperidine
Formule: C₁₀H₁₃FN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18089239
CAS nummer: 1287218-71-6