6-Chloro-8-fluoro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC900613-1G PC900613-25G PC900613-5G
APOSPC900613-1GEA 146 EUR
APOSPC900613-1G APOSPC900613-25G APOSPC900613-5G
6-Chloro-8-fluoro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 97%
6-Chloro-8-fluoro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formule: C₆H₃ClFN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09972195
CAS nummer: 1020253-21-7