4-Bromo-2-fluoro-5-methylaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC900622-100G PC900622-25G
APOSPC900622-100GEA 379 EUR
APOSPC900622-100G APOSPC900622-25G
4-Bromo-2-fluoro-5-methylaniline 98%
4-Bromo-2-fluoro-5-methylaniline
Formule: C₇H₇BrFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973744
CAS nummer: 418762-26-2