2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC900632-1G PC900632-5G
APOSPC900632-1GEA 169 EUR
APOSPC900632-1G APOSPC900632-5G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine 96%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₆F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12026108
CAS nummer: 34486-18-5
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable