8-Fluoro-2-quinolinol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC900635-1G PC900635-5G
APOSPC900635-1GEA 60 EUR
APOSPC900635-1G APOSPC900635-5G
8-Fluoro-2-quinolinol 98%
8-Fluoro-2-quinolinol
Formule: C₉H₆FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12026113
CAS nummer: 71738-83-5