6-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC900665-1G PC900665-5G
APOSPC900665-1GEA 271 EUR
APOSPC900665-1G APOSPC900665-5G
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one 95%
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one
Formule: C₆H₅F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2557-79-1