2-(4-Fluorophenyl)piperidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC900699-1G PC900699-5G
APOSPC900699-1GEA 227 EUR
APOSPC900699-1G APOSPC900699-5G
2-(4-Fluorophenyl)piperidine 95%
2-(4-Fluorophenyl)piperidine
Formule: C₁₁H₁₄FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02663556
CAS nummer: 383128-03-8