Methyl-3-fluoro-4-methylbenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC900830-10G PC900830-25G PC900830-5G
APOSPC900830-10GEA 95 EUR
APOSPC900830-10G APOSPC900830-25G APOSPC900830-5G
Methyl-3-fluoro-4-methylbenzoate 95%
Methyl-3-fluoro-4-methylbenzoate
Formule: C₉H₉FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06203786
CAS nummer: 87808-48-8