7-(Trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901003-1G PC901003-250MG
APOSPC901003-1GEA 205 EUR
APOSPC901003-1G APOSPC901003-250MG
7-(Trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid 97%
7-(Trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₆F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11042923
CAS nummer: 71082-51-4