3-Fluoro-4-(1-pyrrolidinyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901082-1G PC901082-5G PC901082-10G
APOSPC901082-1GEA 169 EUR
APOSPC901082-1G APOSPC901082-5G APOSPC901082-10G
3-Fluoro-4-(1-pyrrolidinyl)aniline 98%
3-Fluoro-4-(1-pyrrolidinyl)aniline
Formule: C₁₀H₁₃FN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07403468
CAS nummer: 93246-54-9