5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4(3H)-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901130-1G PC901130-250MG
APOSPC901130-1GEA 172 EUR
APOSPC901130-1G APOSPC901130-250MG
5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4(3H)-one 95%
5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4(3H)-one
Formule: C₅H₅FN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16988103
CAS nummer: 1480-91-7