4-Methyl-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC901215-1G PC901215-250MG PC901215-5G
APOSPC901215-1GEA 58.4 EUR
APOSPC901215-1G APOSPC901215-250MG APOSPC901215-5G
4-Methyl-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
4-Methyl-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₆F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16140172
CAS nummer: 154057-13-3