5,7-Bis(trifluoromethyl)-3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9014-1G PC9014-5G
APOSPC9014-1GEA 52.6 EUR
APOSPC9014-1G APOSPC9014-5G
5,7-Bis(trifluoromethyl)-3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
5,7-Bis(trifluoromethyl)-3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formule: C₉H₂F₆N₄
Smeltpunt: 75…77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00084901
CAS nummer: 175276-40-1