4-Fluoro-N,N-dimethylbenzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901456-25G PC901456-5G
APOSPC901456-25GEA 429 EUR
APOSPC901456-25G APOSPC901456-5G
4-Fluoro-N,N-dimethylbenzamide 97%
4-Fluoro-N,N-dimethylbenzamide
Formule: C₉H₁₀FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01214152
CAS nummer: 24167-56-4