4-Fluoro-N-methylbenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901457-25G PC901457-5G
APOSPC901457-25GEA 198 EUR
APOSPC901457-25G APOSPC901457-5G
4-Fluoro-N-methylbenzamide 98%
4-Fluoro-N-methylbenzamide
Formule: C₈H₈FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00032531
CAS nummer: 701-49-5