N,N-Diethyl 2-fluorobenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901459-1G PC901459-25G PC901459-5G
APOSPC901459-1GEA 125 EUR
APOSPC901459-1G APOSPC901459-25G APOSPC901459-5G
N,N-Diethyl 2-fluorobenzamide 98%
N,N-Diethyl 2-fluorobenzamide
Formule: C₁₁H₁₄FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00460287
CAS nummer: 10345-76-3