1-(4-Fluorobenzoyl)pyrrolidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901464-100G PC901464-5G PC901464-25G
APOSPC901464-100GEA 541 EUR
APOSPC901464-100G APOSPC901464-5G APOSPC901464-25G
1-(4-Fluorobenzoyl)pyrrolidine 98%
1-(4-Fluorobenzoyl)pyrrolidine
Formule: C₁₁H₁₂FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00465428
CAS nummer: 349644-07-1