3-Fluoro-N-isopropylbenzamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901492-100G PC901492-25G PC901492-5G
APOSPC901492-100GEA 636 EUR
APOSPC901492-100G APOSPC901492-25G APOSPC901492-5G
3-Fluoro-N-isopropylbenzamide 95%
3-Fluoro-N-isopropylbenzamide
Formule: C₁₀H₁₂FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01341858
CAS nummer: 459218-95-2