4-Fluoro-N-tert-butylbenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N-t-Butyl-4-fluorobenzamide
PC901495-25G PC901495-5G
APOSPC901495-25GEA 438 EUR
APOSPC901495-25G APOSPC901495-5G
4-Fluoro-N-tert-butylbenzamide 98%
4-Fluoro-N-tert-butylbenzamide
Formule: C₁₁H₁₄FNO
MW: 195.24 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00463095
CAS nummer: 49834-29-9