Methyl-4-bromo-2,6-difluorobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC901514-100G PC901514-25G PC901514-5G
APOSPC901514-100GEA 217 EUR
APOSPC901514-100G APOSPC901514-25G APOSPC901514-5G
Methyl-4-bromo-2,6-difluorobenzoate 98%
Methyl-4-bromo-2,6-difluorobenzoate
Formule: C₈H₅BrF₂O₂
Smeltpunt: 41…43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06204169
CAS nummer: 773134-11-5