2-(2-Fluorophenyl)-2-methylpropionic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901552-1G PC901552-5G
APOSPC901552-1GEA 215 EUR
APOSPC901552-1G APOSPC901552-5G
2-(2-Fluorophenyl)-2-methylpropionic acid 98%
2-(2-Fluorophenyl)-2-methylpropionic acid
Formule: C₁₀H₁₁FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11036900
CAS nummer: 870849-49-3