2,6-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2,6-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
PC9016-1G PC9016-250MG
APOSPC9016-1GEA 127 EUR
APOSPC9016-1G APOSPC9016-250MG
2,6-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline 97%
2,6-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline
Formule: C₁₁H₅F₆NO
Smeltpunt: 280…290 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00276581
CAS nummer: 35877-04-4