2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline, 2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-quinolinol
PC9017-1G PC9017-25G PC9017-5G
APOSPC9017-1GEA 22 EUR
APOSPC9017-1G APOSPC9017-25G APOSPC9017-5G
2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 97%
2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formule: C₁₁H₅F₆NO
Smeltpunt: 127…135 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075091
CAS nummer: 35853-41-9
EINECS: 252-762-0