3,5-Difluoro-N-methylaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901749-100G PC901749-25G
APOSPC901749-100GEA 438 EUR
APOSPC901749-100G APOSPC901749-25G
3,5-Difluoro-N-methylaniline 97%
3,5-Difluoro-N-methylaniline
Formule: C₇H₇F₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09878315
CAS nummer: 470458-51-6