5,7-Bis(trifluoromethyl)-2-(methylthio)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5,7-Bis(trifluoromethyl)-2-(methylsulphanyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamide
PC9018-1G PC9018-250MG
APOSPC9018-1GEA 155 EUR
APOSPC9018-1G APOSPC9018-250MG
5,7-Bis(trifluoromethyl)-2-(methylthio)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamide 97%
5,7-Bis(trifluoromethyl)-2-(methylthio)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamide
Formule: C₁₀H₆F₆N₄OS
MW: 344.24 g/mol
Smeltpunt: >250 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00174394
CAS nummer: 175203-36-8