8-(Trifluoromethyl)quinoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901829-1G PC901829-5G
APOSPC901829-1GEA 141 EUR
APOSPC901829-1G APOSPC901829-5G
8-(Trifluoromethyl)quinoline 98%
8-(Trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₆F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09744668
CAS nummer: 317-57-7