8-Fluoro-5-nitroquinoline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901843-1G PC901843-5G
APOSPC901843-1GEA 232 EUR
APOSPC901843-1G APOSPC901843-5G
8-Fluoro-5-nitroquinoline 95%
8-Fluoro-5-nitroquinoline
Formule: C₉H₅FN₂O₂
MW: 192.1466 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09048716
CAS nummer: 94832-39-0