5-Amino-8-fluoroquinoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901844-1G PC901844-250MG
APOSPC901844-1GEA 250 EUR
APOSPC901844-1G APOSPC901844-250MG
5-Amino-8-fluoroquinoline 98%
5-Amino-8-fluoroquinoline
Formule: C₉H₇FN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09042730
CAS nummer: 175229-87-5