3-Chloro-2-fluoro-N-methylaniline hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901919-1G PC901919-5G
APOSPC901919-1GEA 256 EUR
APOSPC901919-1G APOSPC901919-5G
3-Chloro-2-fluoro-N-methylaniline hydrochloride 98%
3-Chloro-2-fluoro-N-methylaniline hydrochloride
Formule: C₇H₈Cl₂FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12913956
CAS nummer: 1187386-17-9