6-Fluoro-8-methoxyquinoline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901942-1G PC901942-5G
APOSPC901942-1GEA 220 EUR
APOSPC901942-1G APOSPC901942-5G
6-Fluoro-8-methoxyquinoline 97%
6-Fluoro-8-methoxyquinoline
Formule: C₁₀H₈FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15143547
CAS nummer: 887769-92-8