1-(4-Fluorophenyl)cyclobutanecarbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901999-1G PC901999-5G
APOSPC901999-1GEA 234 EUR
APOSPC901999-1G APOSPC901999-5G
1-(4-Fluorophenyl)cyclobutanecarbonitrile 95%
1-(4-Fluorophenyl)cyclobutanecarbonitrile
Formule: C₁₁H₁₀FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10694662
CAS nummer: 405090-30-4