2-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC902020-1G PC902020-250MG
APOSPC902020-1GEA 345 EUR
APOSPC902020-1G APOSPC902020-250MG
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Formule: C₁₁H₁₁F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10703524
CAS nummer: 32445-89-9