2-(3-Fluorophenyl)-2-methylpropanoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902034-1G PC902034-250MG
APOSPC902034-1GEA 614 EUR
APOSPC902034-1G APOSPC902034-250MG
2-(3-Fluorophenyl)-2-methylpropanoic acid 98%
2-(3-Fluorophenyl)-2-methylpropanoic acid
Formule: C₁₀H₁₁FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11036911
CAS nummer: 93748-20-0