6-Fluoro-3-isoquinolinol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902157-1G PC902157-5G
APOSPC902157-1GEA 96.4 EUR
APOSPC902157-1G APOSPC902157-5G
6-Fluoro-3-isoquinolinol 98%
6-Fluoro-3-isoquinolinol
Formule: C₉H₆FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11053873
CAS nummer: 51463-15-1