5-Bromo-4-fluorobenzo[d][1,3]dioxole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC902183-1G PC902183-250MG
APOSPC902183-1GEA 137 EUR
APOSPC902183-1G APOSPC902183-250MG
5-Bromo-4-fluorobenzo[d][1,3]dioxole 97%
5-Bromo-4-fluorobenzo[d][1,3]dioxole
Formule: C₇H₄BrFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16295053
CAS nummer: 1226808-75-8