1-tert-Butyl-6-fluorobenzimidazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902196-1G PC902196-5G PC902196-25G
APOSPC902196-1GEA 125 EUR
APOSPC902196-1G APOSPC902196-5G APOSPC902196-25G
1-tert-Butyl-6-fluorobenzimidazole 98%
1-tert-Butyl-6-fluorobenzimidazole
Formule: C₁₁H₁₃FN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12546476
CAS nummer: 1187385-71-2