6-Fluoro-1-methylbenzimidazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 6-Fluoro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
PC902247-1G PC902247-5G
APOSPC902247-1GEA 77.5 EUR
APOSPC902247-1G APOSPC902247-5G
6-Fluoro-1-methylbenzimidazole 95%
6-Fluoro-1-methylbenzimidazole
Formule: C₈H₇FN₂
MW: 150.15 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12546503
CAS nummer: 1187385-86-9