1-Ethyl-6-fluorobenzimidazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902248-1G PC902248-5G PC902248-25G
APOSPC902248-1GEA 132 EUR
APOSPC902248-1G APOSPC902248-5G APOSPC902248-25G
1-Ethyl-6-fluorobenzimidazole 98%
1-Ethyl-6-fluorobenzimidazole
Formule: C₉H₉FN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12546504
CAS nummer: 1187385-87-0